SIK2801-10
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable