Principaux documents
S993999
N1,N2-DIBENZYL-N1,N1,N2,N2-TETRAMETHYLETHANE-1,2-DIAMINIUM ISOTHIOCYANATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H30N4S2
Poids moléculaire :
414.639
Numéro MDL:
Autres remarques