Principaux documents
S977713
2-(2-HYDROXY-ETHYL)-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.249
Numéro MDL:
Autres remarques