Principaux documents
S977500
3,6-DIBROMO-9-MORPHOLIN-4-YLMETHYL-9H-CARBAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16Br2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.138
Numéro MDL:
Autres remarques