Principaux documents
S971529
Q199 2-(8-CARBOXYOCTYL)-3-HYDROXY-1,4-NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.384
Numéro MDL:
Autres remarques