Principaux documents
S96637
3-(DIPHENYL-PHOSPHINOYL)-3H-DIAZIRINE-3-CARBONYL CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10ClN2O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.675
Numéro MDL:
Autres remarques