Principaux documents
S934763
4-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-3-THIOSEMICARBAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7ClFN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.669
Numéro MDL:
Autres remarques