Principaux documents
S928933
4-CHLORO-3-NITROBENZENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H3ClNNaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.601
Numéro MDL:
Autres remarques