Principaux documents
S921009
2,6-DIPHENYL-6-(4-METHOXYPHENYL)PYRYLIUM TETRACHLOROFERRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.418
Numéro MDL:
Autres remarques