Principaux documents
S912158
1-(2,6-DIETHYLPHENYL)-3-(2-(2-PYRIDYL)ETHYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H23N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.404
Numéro MDL:
Autres remarques