S906948
1-O-(3,4-DINITROPHENYL)-2,3,4-TRI-O-ACETYL-BETA-D-XYLOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.339
Numéro MDL:
Produits recommandés