S879797
(2-(ETHOXYCARBONYL)PHENYL)OCTADECYLPROPYLSULFONIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H53BF4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.624
Numéro MDL:
Produits recommandés