Principaux documents
S877506
1,1-DIPHENYL-3-(METHYLAMINO)-1-PROPANOL HYDROCHLORIDE DIHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H24ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.828
Numéro MDL:
Autres remarques