Principaux documents
S852511
PHENYLACETALDEHYDE (2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.276
Numéro MDL:
Autres remarques