Principaux documents
S824372
1,3-BIS(PENTAFLUOROPHENYL)-1,1,3,3-TETRAMETHYLDISILOXANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12F10OSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.429
Numéro MDL:
Autres remarques