Principaux documents
S822663
2-BUTYL-2-THIOPSEUDOUREA P-TOLUENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H20N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.433
Numéro MDL:
Autres remarques