Principaux documents
S814857
3,3'-DINITRO-2,2',5,5',6,6'-HEXAMETHOXYBIPHENYL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.368
Numéro MDL:
Autres remarques