Principaux documents
S776416
N-ACETYLGLYCYL-L-PHENYLALANINE METHYL ESTER MONOHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.326
Numéro MDL:
Autres remarques