Principaux documents
S745758
N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H18Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.13
Numéro MDL:
Autres remarques