Principaux documents
S701440
7-(2,4-DICHLOROPHENYL)-5,6,8,9-TETRAHYDRODIBENZO(C,H)XANTHYLIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H19Cl3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.808
Numéro MDL:
Autres remarques