Principaux documents
S695343
4-CHLORO-N-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYL)-3-NITROANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.724
Numéro MDL:
Autres remarques