Principaux documents
S690147
4,4'-DITHIOBIS(N-(4-ACETAMIDOBENZYLIDENE)ANILINE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.695
Numéro MDL:
Autres remarques