Principaux documents
S639451
N,N'-BIS(ETHOXYCARBONYL)-4-METHYL-1,3-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.299
Numéro MDL:
Autres remarques