Principaux documents
S630667
2-METHYL-1-(3-SULFOPROPYL)PYRIDINIUM HYDROXIDE, INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.273
Numéro MDL:
Autres remarques