Principaux documents
S60462
4,4,4-TRICHLORO-3-HYDROXY-1-PHENYL-BUTAN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9Cl3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.541
Numéro MDL:
Autres remarques