S567485
(A(4-AMINO-M-TOLYL)A(P-ANILINOPHENYL)A-HYDROXY-P-TOLYL)SULFANILIC ACID, NA SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H28N3NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
573.651
Numéro MDL:
Produits recommandés