Principaux documents
S561185
2-(2-DIETHYLAMINOETHOXY)-ETHYL 2-ETHYL-2-PHENYLBUTYRATE CITRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H43NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.645
Numéro MDL:
Autres remarques