Principaux documents
S549126
CYANOACETIC ACID (3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.282
Numéro MDL:
Autres remarques