Principaux documents
S532045
3-MORPHOLINO-1-(2-THIENYL)-1-PROPANONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H16ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.773
Numéro MDL:
Autres remarques