Principaux documents
S526312
N,N-DIETHYL-N'-(2,4-DINITROPHENYL)-ETHYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.302
Numéro MDL:
Autres remarques