S51188
N'-{(E)-[3-HYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)-2-METHYL-4-PYRIDINYL]METHYLIDENE}-4-METHYLBENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.384
Numéro MDL:
Produits recommandés