Principaux documents
S508128
1,3-BIS-(ALPHA,ALPHA,ALPHA,ALPHAPR,ALPHAPR,ALPHAPR-HEXAFLUORO-3,5-XYLYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H8F12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.247
Numéro MDL:
Autres remarques