Principaux documents
S490792
MEO-QUINOLIN-YL)-(VINYL-AZA-BICYCLO(2.2.2)OCT-2-YL)-METHANOL, ME-PH-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H38N2O4
Poids moléculaire :
502.66
Numéro MDL:
Autres remarques