Principaux documents
S483397
4-METHYL-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID (4-ISOPROPYL-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H23N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.37
Numéro MDL:
Autres remarques