Principaux documents
S482668
((OXO-TETRACOSYLSULFANYL)-(1,3,4)THIADIAZOL-YLSULFANYL-ACETIC ACID DOCOSYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C50H94N2O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
867.51
Numéro MDL:
Autres remarques