Principaux documents
S446033
PENTACYCLO(6.2.1.O2,7.O4,10.05.9)UNDECANE-3,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.201
Numéro MDL:
Autres remarques