Principaux documents
S434795
3-AMINO-2,5-DICHLOROBENZOIC ACID, SODIUM SALT, TECH.
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H4Cl2NNaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.011
Numéro MDL:
Autres remarques