Principaux documents
S433233
DL-4-HYDROXY-ALPHA-(METHYLAMINOMETHYL)BENZYL ALCOHOL D-TARTRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H32N2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.508
Numéro MDL:
Autres remarques