Principaux documents
S423610
4'-BUTOXY-2-(BUTYLAMINO)-ACETANILIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.398
Numéro MDL:
Autres remarques