Principaux documents
S421499
6-BROMO-3-(2,3-DICHLOROPHENYLCARBAMOYL)-COUMARIN
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H8BrCl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.057
Numéro MDL:
Autres remarques