Principaux documents
S41220
3-HYDROXY-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID NAPHTHALEN-1-YLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.359
Numéro MDL:
Autres remarques