Principaux documents
S403091
DIBUCAINE, N-(4-SULFANILYLPHENYL)-GLYCINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H43N5O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
649.816
Numéro MDL:
Autres remarques