Principaux documents
S397024
3-METHYL-2-(METHYLTHIO)-BENZOTHIAZOLIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10INS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.219
Numéro MDL:
Autres remarques