Principaux documents
S308668
9,10-DIMETHOXY-1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAMETHYL-ANTHRACENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.506
Numéro MDL:
Autres remarques