Principaux documents
S282545
2-CHLORO-N-(2,4,6-TRIMETHYL-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.693
Numéro MDL:
Autres remarques