Principaux documents
S278459
1-METHYL-2,3,4,9-TETRAHYDRO-1H-BETA-CARBOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.269
Numéro MDL:
Autres remarques