Principaux documents
S271861
4-(DIMETHYLAMINO)BENZALDEHYDE [4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.403
Numéro MDL:
Autres remarques