Principaux documents
S25551
SODIUM (E)-6,6'-(ETHENE-1,2-DIYL)BIS(3-(4-(BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO)-6-(3-SULFONATOPHENYLAMINO)-1,3,5-TRIAZIN-2-YLAMINO)BENZENESULFONATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H40N12Na4O16S4
Poids moléculaire :
1165.051
Numéro MDL:
Autres remarques