S240273
(2-ISOPROPYL-5-METHYL-CYCLOHEXYLOXYCARBONYLMETHYL)-TRIMETHYL-AMMONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H30ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.865
Numéro MDL:
Produits recommandés