Principaux documents
S233730
DODECANOIC ACID (12-DIMETHYLAMINO-DODECYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H54N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.733
Numéro MDL:
Autres remarques